Merck
55081
Upchurch生体適合プレカラムフィルター用フリット
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK
包装
pkg of 10 ea
ポアサイズ
2.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.