Merck
Z227331
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel
包装
pkg of 5 ea
ポアサイズ
2.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.