主要文書
MISP00002
Millipore
Microfil®サポートステンレス鋼フリット
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Microfil®
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
輸送温度
ambient
詳細
ステンレス鋼サポートフリットは、Microfil®ろ過システムの付加的な付属品です。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。Microfil®ファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニフォールドサポートにしっかりとシールできます。このフリットは、最大流速のために設計されています。
アプリケーション
ステンレス鋼サポートフリットは、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水モニタリングに使用されるMicrofil®ろ過システムの付加的な付属品です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany