Merck
A437
Bottom-of-the-Bottle フィルター/スパージャ
pore size 2 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
PEEK
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc A-437
直径
23 mm
ポアサイズ
2 μm
適合性
configured for 1/8 in. O.D. tubing
特徴および利点
Small enough to fit narrow neck bottles.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4