Merck
23324
Supelco
Supelco ローターメーター
flow rate 0-33 mL/min, with needle valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
パラメーター
0-33 mL/min flow rate
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このロータメーターはガス流を正確に制御するように設計されており、同時に測定できます。この汎用ユニットには、作業領域がそれぞれ異なる4つの互換可能なフロートが含まれています。用途に必要なフロートを設置するだけです。STPでのmL/分単位で示した標準流量表が含まれています。
ロータメーターは簡単に取り付けることができます。そのほか、三脚アセンブリー上に設置することもできます(三脚アセンブリーは別注品です)。ニードルバルブ付き、ニードルバルブなしがあります。
仕様
  • 最高圧力:200 psig (13.8 bar)
  • 最高温度:250°F (121°C)
  • 接続:1/8インチめすNPT(ガス供給システムに接続するには、おすNPT接続金具へのコネクターを使用します。)
フロートの流量上限
0~33 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:6 mL/分
  • サファイア製フロート:8 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:17 mL/分
  • カーボロイ製フロート:33 mL/分
0~110 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:19 mL/分
  • サファイア製フロート:30 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:61 mL/分
  • カーボロイ製フロート:110 mL/分
0~246 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:49 mL/分
  • サファイア製フロート:73 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:137 mL/分
  • カーボロイ製フロート:246 mL/分
0~454 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:92 mL/分
  • サファイア製フロート:140 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:264 mL/分
  • カーボロイ製フロート:454 mL/分
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. Typically rotameters have a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
アプリケーション
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hiroto Kawashima et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(15), 1271-1279 (2018-05-22)
Liquid chromatography/isotope ratio mass spectrometry (LC/IRMS) has been used to authenticate and trace products such as honey, wine, and lemon juice, and compounds such as caffeine and pesticides. However, LC/IRMS has several disadvantages, including the high cost of the CO2
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the