物質
stainless steel
包装
pkg of 5 ea
ポアサイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z290874 | 4061833461532 |