Merck
59037
カラムフリッツ
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
別名:
0.5 μmポア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
for Conventional Column Hardware (compression style)
包装
pkg of 10 ea
直径
1/8 in.
厚さ
0.039 in.
ポアサイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3 μm粒子充填剤の保持にはポアサイズ0.5 μmのフリッツを、それ以上の粒子の保持には2 μmのフリッツを選択してください。
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.