製品名
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05789
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
25 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第1世代のシリカ系GFCカラムであるTSK-GEL G3000SWカラムでは、分子量が500,000 Daまでのタンパク質とその他の生体分子に対して優れた分離が得られます。TSKgel G3000SWカラムは、分析カラム用の粒径10μmから始まり、内径が最大55 mmの予備精製用カラムでは13μmおよび20μmまで拡大します。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
分析カラム
抗体
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)