安全性情報
805788
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
別名:
G2000SW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05788
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.5 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
第1世代のシリカ系SECカラムであるTSKgel G2000SWでは、分子量が100,000 Daまでのペプチドとタンパク質に対して優れた分離が得られます。TSK-GEL G2000SWカラムは、分析カラム用の10μmから始まり、内径が最大55 mmの予備精製用カラムでは13μmおよび20μmまで拡大します。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)