製品名
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05790
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
15 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
450 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第1世代のシリカ系SECカラムであるTSK-GEL G4000SWカラムでは、タンパク質とその他の生体分子に対して優れた分離が得られます。TSK-GEL G4000SWカラムは、ガラスおよびステンレス鋼製分析カラム内の13μmの粒径のものが用意されています。13μmと17μmの粒径は、半予備精製用にそれぞれ30cm x 内径21.5mmと60cm x 内径21.5mmのカラムを充填するために使用します。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)