Merck
805147
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
別名:
G3000SW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
60 cm × 21.5 mm
粒径:
13 μm
マトリックス活性基:
diol phase
ポアサイズ:
125 Å pore diameter
Matrix:
silica particle platform
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05147
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
60 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
125 Å pore diameter
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
第1世代のシリカ系GFCカラムであるTSK-GEL G3000SWカラムでは、分子量が500,000 Daまでのタンパク質とその他の生体分子に対して優れた分離が得られます。TSKgel G3000SWカラムは、分析カラム用の粒径10μmから始まり、内径が最大55 mmの予備精製用カラムでは13μmおよび20μmまで拡大します。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)