安全性情報
805758
TSKgel® SW Type (13 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, diol phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05758
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内径21.5 mmのTSK-GEL G2000SW~G4000SWカラム用ガードカラム
TSK-GELガードカラムは自立型で、独立したホルダーは不要です。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)