安全性情報
E7510
Sigma-Aldrich
アール平衡塩類溶液 10×
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
アール平衡塩類, EBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
濃度
10 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アール平衡塩類溶液10xは、生理的pHの生理食塩水です。′オートファジー誘導に役立ち、BCG(Bacillus Calmette-Guérin)に誘発される樹状細胞(DC)成熟化を促進します。
アプリケーション
アール平衡塩類溶液10xは、次の用途で使用されています:′
  • ヒツジ線虫 Trichostrongylus colubriformisの卵を培養するための栄養培地の添加剤として
  • ヒト精子サンプルを調製するためのスイムアップ法における使用
  • ウシ初代乳房上皮細胞を培養するための定常培地として
特徴および利点
  • 細胞内外の浸透圧の平衡を維持しながらかん流、輸送、希釈するための液体として機能します。
  • 正常な細胞代謝に必要な水や特定の大量無機イオンを細胞に供給します。
  • グルコースなどの炭水化物と組み合わせた場合、細胞代謝の主なエネルギー源となります。
  • 培地を生理的pH範囲(7.2~7.6)内に維持するための緩衝系となります。
再構成
1x濃度において2.2 g/L 炭酸水素ナトリウムを添加してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E7510-BULK:
E7510-PROC:
E7510-100ML:
E7510-500ML:
E7510-VAR:
E7510-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanli Ren et al.
Cancer letters, 390, 126-136 (2017-01-22)
Dyregulation of autophagy is implicated in human cancers and the mechanism details remains largely unclear. Herein we report the regulatory role of miR-638 in autophagy of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and breast cancer cells. We found that miR-638 overexpression
Luchao Li et al.
Cell death & disease, 12(2), 220-220 (2021-02-28)
Receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitors, such as sunitinib and sorafenib, remain the first-line drugs for the treatment of mRCC. Acquired drug resistance and metastasis are the main causes of treatment failure. However, in the case of metastasis Renal Cell Cancer
Zhenlu Li et al.
Cell death & disease, 9(5), 483-483 (2018-05-01)
Autophagy is an essential cytoprotective response against pathologic stresses that selectively degrades damaged cellular components. Impaired autophagy contributes to organ injury in multiple diseases, including ischemia/reperfusion (I/R), but the exact mechanism by which impaired autophagy is regulated remains unclear. Several
Yizhe Sun et al.
Cell death & disease, 8(8), e3031-e3031 (2017-10-20)
Autophagy is a highly inducible system of intracellular degradation that occurs in lysosomes or vacuoles. Transmembrane 74 (TMEM74) has been shown to induce autophagy. However, the mechanism by which TMEM74 stimulates autophagy and the impacts of TMEM74-induced autophagy on tumor
Yuying Fan et al.
Autophagy, 13(1), 41-56 (2016-10-30)
Autophagy is a housekeeping lysosomal degradation pathway important for cellular survival, homeostasis and function. Various disease models have shown that upregulation of autophagy may be beneficial to combat disease pathogenesis. However, despite several recently reported small-molecule screens for synthetic autophagy