Merck
E1257
Sigma-Aldrich
上皮増殖因子 from murine submaxillary gland
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
EGF, 上皮細胞増殖因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse submaxillary glands
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.02-2.0 ng/mL EC50
包装
pkg of 0.1 mg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
mouse ... Egf(13645)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上皮増殖因子(EGF)はEGF様成長因子ファミリーの一員であり、EGF受容体を結合します。 そのほとんどは腎臓、耳下腺、および唾液腺で発現します。
アプリケーション
マウス顎下腺が産生する上皮増殖因子は以下の目的に使用されています
  • ラットの腐食性食道狭窄の発達に及ぼす効果の研究
  • MCF-10A 細胞株の調製
  • アラバスカシミアヤギ(gHFSC)由来一次毛包幹細胞の培養と毛包(HF)癒着
生物化学的/生理学的作用
上皮増殖因子(EGF)は胃酸とペプシンの分泌を遮断して消化管細胞の増殖を促進します。 EGFは骨髄間質細胞(BMSC)の増殖と移動を促進し、その結果として 骨芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞の発生を促します。 各種の培養細胞に対して強力な細胞分裂促進因子として機能します。この遺伝子における変異は低マグネシウム血症に関連付けられます。 EGFは毛髪と皮膚の健全な発育を保つ上で重要な役割を果たします。
物理的形状
凍結乾燥品 (酢酸アンモニウム緩衝液, 0.2μmフィルタ-濾過済)
調製ノート
ゲルろ過・イオン交換クロマトグラフィ-により精製済み。
アナリシスノート
生物学的活性はBALB/MK細胞を用いた増殖アッセイで確認しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E1257-.1MG-PW:
E1257-BULK:
E1257-.1MG:
E1257-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Subcellular localization of epidermal growth factor receptor in human submandibular gland
Lantini MS, et al.
Journal of Anatomy, 208(5), 595-599 (2006)
High-sensitivity TFA-free LC-MS for profiling histones
You J, et al.
Proteomics, 11(16), 3326-3334 (2011)
Expression of epidermal growth factor in human tissues
Kajikawa K, et al.
Virchows Archiv. A, Pathological Anatomy and Histopathology, 418(1), 27-32 (1991)
Effects of caffeic acid phenethyl ester and epidermal growth factor on the development of caustic esophageal stricture in rats
Koltuksuz U, et al.
Journal of Pediatric Surgery, 36(10), 1504-1509 (2001)
Epidermal growth factor promotes proliferation of dermal papilla cells via Notch signaling pathway
Zhang H, et al.
Biochimie, 127(21), 10-18 (2016)
資料
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.