Merck
158844
Sigma-Aldrich
2-メチルチオ-2-イミダゾリン ヨウ化水素酸塩
99%
別名:
2-メチルスルファニル-4,5-ジヒドロ-1H-イミダゾール水素ヨード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2S · HI
CAS番号:
分子量:
244.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
144-146 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
I[H].CSC1=NCCN1
InChI
1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H
InChI Key
PZZRSEUDGCFXIH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-メチルチオ-2-イミダゾリンヨウ化水素酸塩は、2-アミノ1-(2-イミダゾリン-2-イル)-2-イミダゾリンの合成に必要な開始物質の調製において使用されました。
以下の合成のための反応物質です:
オーロラキナーゼ阻害剤および上皮増殖因子受容体阻害剤
インフルエンザAウイルスに対するスピロピペリジン阻害剤
マウスにおける支援下減量のためのガレジン類似体
環状エノンへのエナンチオ選択的共役付加のための二機能性触媒としてのグアニジニルピロリジン
炭酸脱水酵素阻害剤
小分子CXCR4拮抗薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158844-BULK:
158844-100G:
158844-25G:4548173985985
158844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1-(2-Imidazolin-2-yl)-2-imidazolines. I. Structure of Jaffe's base and the chemistry of related compounds.
Wittekind RR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(9), 1641-1645 (1973)