About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
302.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
260-263 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H18N2O.ClH/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;/h1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;1H
InChI Key
IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
- 創薬目的のインドールアルカロイド系化合物
- セロトニン5-HT6レセプターリガンド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B28656-BULK:
B28656-1G:
B28656-VAR:
B28656-250MG:
B28656-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maki Tsumura et al.
PloS one, 8(12), e82233-e82233 (2013-12-21)
Odontoblasts produce dentin during development, throughout life, and in response to pathological conditions by sensing stimulation of exposed dentin. The functional properties and localization patterns of transient receptor potential (TRP) melastatin subfamily member 8 (TRPM8) and ankyrin subfamily member 1