蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.7% (HPLC)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI Key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47845:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)