analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
4-Bromofluorobenzene can act like a surrogate standard for the:
- determination of toxicity of diesel and water accommodated diesel fraction (WAF), towards microalgal species like Pseudokirchneriella subcapitata and Chlorella sp.MM3, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- determination of the chemicals like benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) and their stable carbon isotopic values, in gasoline contaminated ground-water, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
442404:
442404-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック