安全性情報
48800
Supelco
1-ブロモ-4-フルオロベンゼン 溶液
certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol
別名:
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrF
CAS番号:
分子量:
175.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 624,8240,8260
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type tuning solution
包装
ampule of 1 mL
濃度
25,000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
59.0 °F - open cup
引火点(℃)
15 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48800:4548173161341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John L Daristotle et al.
Acta biomaterialia, 90, 205-216 (2019-04-08)
Commercially available surgical sealants for internal use either lack sufficient adhesion or produce cytotoxicity. This work describes a surgical sealant based on a polymer blend of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and poly(ethylene glycol) (PEG) that increases wet tissue adherence by incorporation
Nan Qin et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1124, 82-99 (2019-06-10)
The abuse of fentanyl and its analogues, which are potent, short-acting, synthetic narcotic analgesics, has become a major issue. Many cases containing fentanyl-analogue and novel synthetic opioids have also been reported. Hence, we report the determination of fentanyl, fentanyl-analogue and