Merck
29662-U
Supelco
認証バイアルキット、低吸着(LA)QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
別名:
認証バイアルキット、低吸着(LA)、TM=["QsertVial"]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel QuE and Ascentis® Express