Merck
29663-U
Supelco
認証バイアルキット、低吸着(LA)QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
別名:
低吸着バイアルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
緑茶抽出物のクリーンアップ手順によりバックグラウンドが低くなり、QuEChERSよりも低濃度でより多くの殺虫剤を分析できました。溶剤の使用量が減り、トルエンも不要です。
ショウガの匂いと辛味は、テルペン類、ジンゲロール、ショウガオールが含まれるためです。これらの化合物は、ショウガの非常に複雑なマトリックスの一因となっているため、低濃度汚染物質の分析は容易ではありません。新しい2層構造のSPEカートリッジは農薬測定のバックグラウンドを効率的に低減します。
The odor and pungency of ginger is due to the presence of terpenes, gingerols and shogaols. These compounds contribute to the highly complex matrix of ginger, which subsequently presents a challenge in low level analyses of contaminants. A novel 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for pesticide determination.