物質
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3835-3846 (2018-04-19)
Mass spectrometry-based methods play a crucial role in the quantification of the main iron metabolism regulator hepcidin by singling out the bioactive 25-residue peptide from the other naturally occurring N-truncated isoforms (hepcidin-20, -22, -24), which seem to be inactive in