Merck
29665-U
Supelco
MSQキャップ(セプタム付き)、Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
詳細
Caps with little to no background contamination
MSQ
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム厚
1.0 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MSQポリプロピレンキャップ/PTFEシリコーン隔壁が付いたLAビンを使用することをお勧めします。このキャップと隔壁の組み合わせは、質量分析に使用することを意図して設計されました。市販されている他のキャップや隔壁と比較して、ほとんどまたはまったくバックグラウンド汚染がありません。
法的情報
MSQ is a trademark of AR Corp.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)