Merck
SU860066
Supelco
1.5 mL大開口ビン用インサート
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
conical clear glass (with bottom spring)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 29 mm
容量
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)