About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O5
CAS番号:
分子量:
330.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥85% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
InChI Key
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
生物化学的/生理学的作用
plant secondary metabolite
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SMB00559-1MG | 4061825668567 |