About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O5
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(O)c2)cc1O
InChI
1S/C19H20O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h2,4,6-7,9-12,21-24H,1,3,5,8H2/b4-2+
InChI Key
VWHYFMQKJYFLCC-DUXPYHPUSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00096-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)