安全性情報
SMB00183
Sigma-Aldrich
Isorosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O5
CAS番号:
分子量:
346.42
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00183-1MG:
試験成績書(COA)