Merck
SMB00422
Sigma-Aldrich
Genkwanin
≥98% (HPLC)
別名:
4',5-ジヒドロキシ-7-メトキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
292549
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Genkwanin is a non-glycosylated flavonoid found in many herbs. It is an antitumor constituent and has anti-inflammatory activities.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00422-10MG:
SMB00422-VAR:
SMB00422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yarigui Bao et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 63, 153036-153036 (2019-08-12)
Genkwanin is a flavone isolated from the traditional Chinese herb Daphne genkwa. Our previous work proved that four flavonoids (including genkwanin) isolated from D. genkwa (FFD) significantly improved the symptoms of arthritis in rat models. Recent studies have revealed that