Merck
PHL83525
Morusin
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-4-one, Mulberrochromene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24O6
CAS番号:
分子量:
420.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c4c(cc(cc4)O)O)CC=C(C)C)=O)c(cc3c2C=CC(O3)(C)C)O
InChI
1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-17-22(29)21-19(28)12-20-16(9-10-25(3,4)31-20)24(21)30-23(17)15-8-6-14(26)11-18(15)27/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3
InChI Key
XFFOMNJIDRDDLQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83525-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)