Merck
PHL83268
Rosmanol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O5
CAS番号:
分子量:
346.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H26O5/c1-9(2)10-8-11-12(15(23)13(10)21)20-7-5-6-19(3,4)17(20)16(14(11)22)25-18(20)24/h8-9,14,16-17,21-23H,5-7H2,1-4H3/t14-,16+,17-,20-/m0/s1
InChI Key
LCAZOMIGFDQMNC-FORWCCJISA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)