Merck
PHL83887
Parishin C
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40O19
CAS番号:
分子量:
728.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O
InChI
1S/C32H40O19/c33-11-19-23(37)25(39)27(41)29(50-19)48-17-5-1-15(2-6-17)13-46-21(35)9-32(45,31(43)44)10-22(36)47-14-16-3-7-18(8-4-16)49-30-28(42)26(40)24(38)20(12-34)51-30/h1-8,19-20,23-30,33-34,37-42,45H,9-14H2,(H,43,44)/t19-,20-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29
InChI Key
PMVCHAWVCIWVLP-KDSCYBBXSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83887-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)