Merck
SML2826
Sigma-Aldrich
NVS-MLLT-1
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N-(2-((2-Methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)isoquinoline-6-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N5O
分子量:
385.46
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2826-25MG:
SML2826-BULK:
SML2826-VAR:
SML2826-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)