Merck
N9289
Sigma-Aldrich
NVP-231
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2-(ベンゾイルアミノ)-6-ベンゾチアゾリル]-トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-カルボキサミド, アダマンタン-1-カルボン酸(2-ベンゾイルアミノ-ベンゾチアゾール-6-イル)アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H25N3O2S
CAS番号:
分子量:
431.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(Nc1nc2ccc(NC(=O)C34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C3)C4)cc2s1)c6ccccc6
InChI
1S/C25H25N3O2S/c29-22(18-4-2-1-3-5-18)28-24-27-20-7-6-19(11-21(20)31-24)26-23(30)25-12-15-8-16(13-25)10-17(9-15)14-25/h1-7,11,15-17H,8-10,12-14H2,(H,26,30)(H,27,28,29)/t15-,16+,17-,25-
InChI Key
MVSSJPGNLQPWSW-CIRRPZLZSA-N
生物化学的/生理学的作用
セラミドキナーゼは、細胞増殖、炎症に関与するため、医薬品開発の標的として期待されています。
セラミドキナーゼは、細胞増殖、炎症に関与するため、医薬品開発の標的として期待されています。CerKの生物学的役割については現在なお不明点が多いため、CerK阻害剤が発見され利用可能になれば、本領域の研究に役立ちます。NVP-231は新たに発見された特異的かつ可逆的で強力なCerK阻害剤で、セラミドがCerKと結合するのを競合的に阻害します。
特徴および利点
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
N9289-BULK:
N9289-5MG:
N9289-25MG:
N9289-VAR:
N9289-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chee Wai Ku et al.
International journal of molecular sciences, 23(24) (2022-12-24)
The retrograde flow of endometrial tissues deposited into the peritoneal cavity occurs in women during menstruation. Classically (M1) or alternatively (M2) activated macrophages partake in the removal of regurgitated menstrual tissue. The failure of macrophage egress from the peritoneal cavity