Merck
SML3486
Sigma-Aldrich
PFI-7N hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-((1s,4S)-4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((R)-1-phenylethylamino)acetamide hydrochloride, PFI-7 inactive control hydrochloride, PFI-7 negative control hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28N4O · xHCl
分子量:
376.49 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI Key
ZQSHOYHCUAIUKX-QRQLOZEOSA-N
生物化学的/生理学的作用
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML3486-25MG:
SML3486-VAR:
SML3486-BULK:
SML3486-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)