Merck
SML3065
Sigma-Aldrich
PFI-6
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21N3O4
CAS番号:
分子量:
391.42
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PFI-6 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of MLLT1/3. PFI-6 binds into the YEATS domain of MLLT1/3.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3065-25MG:
SML3065-5MG:
SML3065-BULK:
SML3065-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)