Merck
SML3470
Sigma-Aldrich
MSC-4381
≥98% (HPLC)
別名:
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-ethoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, MCT4 probe MSC-4381
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20ClN3O6S
CAS番号:
分子量:
537.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OCC)=O)O
生物化学的/生理学的作用
MSC-4381 is a cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4). MSC-4381 potently inhibit lactate efflux and intracellular lactate accumulation in MCT4-expressing cell lines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3470-VAR:
SML3470-BULK:
SML3470-5MG:
SML3470-25MG:
試験成績書(COA)