溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.11 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3nn[nH]c3N2
InChI
1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
InChI Key
REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE2A(5138) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4D(5144)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Z0878-100MG:
Z0878-25MG:
Z0878-VAR:
Z0878-250MG:
Z0878-BULK:
Z0878-100MG-PW:
Z0878-25MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック