Merck
PHL83888
Parishin E
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24O13
CAS番号:
分子量:
460.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C19H24O13/c20-7-11-14(24)15(25)16(26)17(32-11)31-10-3-1-9(2-4-10)8-30-13(23)6-19(29,18(27)28)5-12(21)22/h1-4,11,14-17,20,24-26,29H,5-8H2,(H,21,22)(H,27,28)/t11-,14-,15+,16-,17-,19?/m1/s1
InChI Key
XAIUTKHLNZBMEG-HUNOYVTQSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83888-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL83888-10MG4054839926075