Merck
PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40O19
CAS番号:
分子量:
728.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI Key
UNLDMOJTKKEMOG-IWOWLDPGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83886-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL83886-10MG4054839926051