Merck
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
InChI Key
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
8(14)-dehydrocholesterol is a cholestadienol. The free radical oxidation leads to abstraction of hydrogen at the bis-allylic positions leading to formation of D7-3,5-dihydroxycholest-7-en-6-one (DHCEO).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700076P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700076P-VAR:
700076P-1MG:
700076P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)