Merck
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H50O2
CAS番号:
分子量:
394.67
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
72556-VAR:
72556-BULK:
72556-100MG:
72556-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)