Merck
29445-U
Supelco
認証済みガラス製インサート、8 × 40 mmシェルバイアル用
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass insert (with plastic bottom spring)
詳細
conical precision point
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
5 mm × 30 mm
容量
100 μL
フィッティング
thread for 8 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)