Merck
24715
Supelco
2 mL広口バイアル用インサート、内径6.0 mm
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass (shell style)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
容量
0.35 mL
適合性
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12×32 mmの広口(6.0 mm)バイアルに適合するインサ-トです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)