Merck
29320-U
Supelco
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
9 mm cap, PTFE/silicone septum (with slit), dark blue polypropylene cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum (with slit)
dark blue polypropylene cap
特徴
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタム付き100個入りの認定済みポリプロピレン接着キャップは、未使用樹脂を使用して製造されているため、サンプルが汚染される可能性がありません。キャップは、フィット、ネジ山規格、および全体の寸法の一貫性を確保するよう成形されています。PTFE/シリコーンセプタムは、製造、調整後、GC/MSによる検査を行い、溶出を業界で最も低いレベルに抑えています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
29320-U4061826595299