物質
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C max. temp.
外径
11 mm
直径×厚み
11 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 4 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)