戻る
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
Products
製品区分
septa (6)
ブランド
Supelco (6)
直径(mm)
OD(mm)
色
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
27515
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
表示
価格を表示
27514
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
表示
価格を表示
27512
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
表示
価格を表示
27511
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
表示
価格を表示
27510-U
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
表示
価格を表示
27513
セプタム、青色PTFE/白色シリコン,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial