Merck
27510-U
Supelco
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C max. temp.
外径
8 mm
直径×厚み
8 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 2 mL vial - standard opening
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)