Merck
27094-U
Supelco
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black phenolic hole cap
特徴
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
直径× H
12 mm × 9 mm
穴径
5 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)