Merck
27083-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
別名:
褐色ガラス製保存バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアル(容量2 mL、琥珀色のガラスバイアル、ねじ山8~425)は、基本的にオートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。注入中にオートサンプラーの針がキャップを貫通し、バイアルからサンプルの必要な分量を吸引します。琥珀色のガラスは、感受性サンプルを紫外線から保護します。
アプリケーション
バイアル、スクリュートップ、琥珀色ガラス(バイアルのみ)は、in vitroで酸化されたリン脂質、またはLDLもしくは細胞から抽出されたリン脂質のようなサンプルのローディングに使用されています。サンプルはエレクトロスプレーイオン化-質量分析法(ESI-MS)および液体クロマトグラフィー-タンデム四重極線状イオントラップ(LC-QqLIT-MS)により分析されます。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of oxidized phospholipids by electrospray ionization mass spectrometry and LC?MS using a QQLIT instrument.
Spickett MC, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 51(12), 2133-2149 (2011)