Merck
27120-U
Supelco
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black phenolic cap
特徴
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
直径× H
15 mm × 10 mm
穴径
8.5 mm
フィッティング
thread for 13-425
適合性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (with open center, for use with 4 mL vial with 13-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)